Imprimer
Diisopropylcarbodiimide 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
115210250 115211000 115215000
ACRO115210250EA 159 EUR
ACRO115210250 ACRO115211000 ACRO115215000
Diisopropylcarbodiimide 99%
Diisopropylcarbodiimide
Formule: C₇H₁₄N₂
Point d'ébullition: 145…148 °C (760 mmHg)
Densité: 0,81 g/cm³
Point éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065689
Numéro CAS: 693-13-0
EINECS: 211-743-7
UN: 3384
ADR: 6.1,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %