Imprimer
Oxyde d'aluminium et de calcium ≥99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
22646.06 22646.14 22646.22
22646.06EA 91.6 EUR
22646.06 22646.14 22646.22
Oxyde d'aluminium et de calcium ≥99% (base métaux)
Oxyde d'aluminium et de calcium
Purity: 99% CAS No.: 12042-68-1 Molecular Formula: CaAl2O4 Formula Weight: 158.02 Physical Form: -200 Mesh Powder Density: 2.981 Melting Point: 1600° MDL No.: MFCD00049722
Formule: Al₂CaO₄
Poids moléculaire: 158.04 g/mol
Point de fusion: 1600 °C
Densité: 2.981
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049722
Numéro CAS: 12042-68-1
EINECS: 234-931-0