Imprimer
Gants industriels AlphaTec® 87-224
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
87-224/7 87-224/8 87-224/9 87-224/10
ANSE87-224/7EA 50.2 EUR
ANSE87-224/7 ANSE87-224/8 ANSE87-224/9 ANSE87-224/10
Gants industriels AlphaTec® 87-224
Gants
Gants de travail bicolores à double trempage, avec une combinaison de néoprène et de caoutchouc naturel.
Protection spécialisée : Les gants industriels AlphaTec® 87-224 sont bicolores et doublement trempés, mélangeant néoprène et caoutchouc naturel pour offrir une protection personnelle contre divers produits chimiques. Défense renforcée : Grâce à leur épaisseur moyenne de 0,68 mm/27 mil, ils offrent également une barrière robuste contre les risques mécaniques.
Confort accru : Conçus avec une doublure floquée 100 % coton, ces gants de travail robustes absorbent la transpiration de l'utilisateur, pour un plus grand confort lors d'une utilisation prolongée.
Adhérence renforcée : Ces gants de sécurité AlphaTec® présentent également une finition à motif alvéolé, améliorant l'adhérence sur les surfaces humides et sèches.
Recommandé pour : Entretien des installations et des équipements lourds, entretien et nettoyage des laboratoires, utilisation de conciergerie, manipulation de produits chimiques.
Industries primaires : Pièces détachées automobiles, machines et équipements, maintenance des infrastructures, conciergerie/assainissement, chimie, services publics, entreposage
Certifications:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt:
Attention:
Commander maintenant