Gants épais en latex de caoutchouc naturel, offrant une protection renforcée et une résistance aux produits chimiques.
Protection optimisée : Composés de latex de caoutchouc naturel de 0,8 mm/31 mil d'épaisseur, les gants industriels AlphaTec® 87-118 garantissent des niveaux élevés de durabilité et de résistance à l'abrasion, ainsi qu'une résistance accrue aux produits chimiques à base d'eau.
Pratique supplémentaire : Ces gants de protection sont également dotés d'un revers à bourrelet, qui facilite l'enfilage et le retrait, tout en empêchant les gouttelettes de se déplacer au-delà de la surface du gant, pour une meilleure protection du poignet.
Adhérence renforcée : Conçus avec un motif en losange, ces gants résistants aux produits chimiques offrent également aux porteurs une adhérence sûre, pour une manipulation plus sûre.
Confort amélioré : Composés de caoutchouc latex naturel flexible, ces gants AlphaTec® sont également dotés d'une doublure floquée 100 % coton, qui absorbe une partie de la transpiration et minimise l'inconfort.
Qualité garantie : De plus, ils bénéficient d'un AQL de 1,5
Recommandé pour : Chargement et déchargement d'équipements de traitement, chargement de matières premières, transfert de liquides et de solides entre les cuves et les équipements de traitement, montage et démontage d'équipements, assistance et maintenance de la ligne de production.
Industries primaires : Industrie chimique, fabrication de métaux, machines et équipements, marché secondaire de l'automobile
Certifications:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt:
Attention: