Imprimer
X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside), Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
203782-1 203782-100 203782-250 203782-5
203782-1EA 333 EUR
203782-1 203782-100 203782-250 203782-5
X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside), Millipore®
X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside)
Formule: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Point de fusion: 237…239 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005666
Numéro CAS: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8