Imprimer
X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside) 99%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): BCIG
227770100 227771000 227770025 227775000
ACRO227770100EA 29.9 EUR
ACRO227770100 ACRO227771000 ACRO227770025 ACRO227775000
X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside) 99%, pur
X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside)
Formule: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Point de fusion: 230 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005666
Numéro CAS: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -60° to -64° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O/DMF 1/1)