Imprimer
Acide 4-fluoro-1-naphtoïque ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A16778.03 A16778.06
A16778.03EA 67.4 EUR
A16778.03 A16778.06
Acide 4-fluoro-1-naphtoïque ≥97%
Acide 4-fluoro-1-naphtoïque
Purity: 97% CAS No.: 573-03-5 Molecular Formula: C11H7FO2 Formula Weight: 190.18 Melting Point: 223-226° Beilstein Reference: 2257292
Formule: C₁₁H₇FO₂
Point de fusion: 223…226 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004011
Numéro CAS: 573-03-5
EINECS: 209-346-9