Imprimer
Acide 4-amino-3-hydroxynaphtalène-1-sulfonique, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide 1-amino 2-hydroxy 4-naphtalènesulfonique
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.00099.0025 1.00099.0100
1.00099.0025EA 402 EUR
1.00099.0025 1.00099.0100
Acide 4-amino-3-hydroxynaphtalène-1-sulfonique, Supelco®
Acide 4-amino-3-hydroxynaphtalène-1-sulfonique
Formule: C₁₀H₉NO₄S
Poids moléculaire: 239.25 g/mol
Point d'ébullition: 466
Point de fusion: ∼285 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004019
Numéro CAS: 116-63-2
EINECS: 204-147-3
Indice Merck: 13,00453
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 239.24 g/mol
Bulk Density 280 kg/m3