Acide 4-amino-3-hydroxynaphtalène-1-sulfonique 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acide 1-amino 2-hydroxy 4-naphtalènesulfonique
Formule:
C₁₀H₉NO₄S Poids moléculaire: 239.25 g/mol Point d'ébullition: 466 Point de fusion: 295 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004019 Numéro CAS: 116-63-2 EINECS: 204-147-3 Indice Merck: 13,00453 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Pink to light purple Granular powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤5 % (K.F.) |
Sulfated ash | ≤0.5 % |
Titration with NaOH | ≥94 % |
Specific optical rotation | +22.5° to +24.5° (20°C, 589 nm) (c=1 in methanol) |