Acide 4-amino-3-hydroxynaphtalène-1-sulfonique 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acide 1-amino 2-hydroxy 4-naphtalènesulfonique
Purity: 99%
CAS No.: 116-63-2
Molecular Formula: C10H9NO4S
Formula Weight: 239.25
Melting Point: ca 295° dec.
Beilstein Reference: 2697469
Merck Reference: 14,454
MDL No.: MFCD00004019
Formule:
C₁₀H₉NO₄S Poids moléculaire: 239.25 g/mol Point d'ébullition: 466 Point de fusion: ∼ 295 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004019 Numéro CAS: 116-63-2 EINECS: 204-147-3 Indice Merck: 13,00453 |