Imprimer
Acide 4-amino-3-hydroxynaphtalène-1-sulfonique ≥90% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 1-amino 2-hydroxy 4-naphtalènesulfonique
36290.06 36290.14 36290.22
36290.06EA 44.2 EUR
36290.06 36290.14 36290.22
Acide 4-amino-3-hydroxynaphtalène-1-sulfonique ≥90% ACS
Acide 4-amino-3-hydroxynaphtalène-1-sulfonique
Purity: 90% CAS No.: 116-63-2 Molecular Formula: C10H9NO4S Formula Weight: 239.25 Physical Form: Powder Melting Point: ca 295° dec. Beilstein Reference: 2697469 Merck Reference: 14,454 MDL No.: MFCD00004019
Formule: C₁₀H₉NO₄S
Poids moléculaire: 239.25 g/mol
Point d'ébullition: 466
Point de fusion: ∼ 295 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004019
Numéro CAS: 116-63-2
EINECS: 204-147-3
Indice Merck: 14,454