Acide 4-aminonaphtalène-1-sulfonique, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Aminonaphthalene-1-sulphonic acid, 4-Amino-α-naphthalenesulphonic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₁₀H₉NO₃S Poids moléculaire: 223.25 g/mol Point d'ébullition: 434 Densité: 1.67 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004027 Numéro CAS: 84-86-6 EINECS: 201-567-9 UN: 2585 ADR: 8 III Indice Merck: 12,06490 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 0.31 g/l (20 °C) |
Melting Point |
|
Molar Mass | 223.24 g/mol |
Density | 1.67 g/cm3 (20 °C) |