Acide chromotropique sel disodique dihydraté ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 5808-22-0
Molecular Formula: C10H6Na2O8S2.2H2O
Formula Weight: 400.29 (364.26anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: Off-White to Buff-Coloured
Melting Point:
Formule:
(HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150612 Numéro CAS: 5808-22-0 EINECS: 204-972-9 Indice Merck: 14,2241 |