Imprimer
Acide 3-amino-2-naphtoïque 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Amino-2-naphthoic Acid
L19312.03 L19312.06
L19312.03EA 50.5 EUR
L19312.03 L19312.06
Acide 3-amino-2-naphtoïque 97%
Acide 3-amino-2-naphtoïque
Purity: 97% CAS No.: 5959-52-4 Molecular Formula: C11H9NO2 Formula Weight: 187.20 Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 744099 Merck Reference: 14,452 MDL No.: MFCD00004115
Formule: C₁₁H₉NO₂
Poids moléculaire: 187.2 g/mol
Point d'ébullition: 383
Point de fusion: ∼ 210 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004115
Numéro CAS: 5959-52-4
EINECS: 227-726-2
Indice Merck: 13,00451