Bleu de tétrazole
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Chlorure de 3,3'-(3,3'-diméthoxy-4,4'-biphénylene)bis(2,5-diphényl-2H-tétrazolium)
CAS No.: 1871-22-3
Molecular Formula: C40H32Cl2N8O2
Formula Weight: 727.66
Melting Point: ca 255° dec.
Beilstein Reference: 3894077
Merck Reference: 14,9244
MDL No.: MFCD00040933
Formule:
C₄₀H₃₂Cl₂N₈O₂ Poids moléculaire: 727.65 g/mol Point de fusion: ∼ 255 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040933 Numéro CAS: 1871-22-3 EINECS: 217-488-8 Indice Merck: 12,09380 |