Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT), ultrapure
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
Formule:
C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆ Poids moléculaire: 817.65 g/mol Point de fusion: 200 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00012159 Numéro CAS: 298-83-9 EINECS: 206-067-4 |
Résultats des tests de spécification
Em (Lambda Max, Methanol) | >54000 |
Lambda Max (Methanol) | 255 – 260 nm |
Loss on Drying | <10.0% |
Solubility (1%, Water) | Pass |