Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT) ≥98.0% pour la biologie moléculaire
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
Formule:
C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆ Poids moléculaire: 817.65 g/mol Point de fusion: 200 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00012159 Numéro CAS: 298-83-9 EINECS: 206-067-4 |
Résultats des tests de spécification
Titre | Min. 98,0 % |
Aspect | Poudre jaune |
Spectre IR | Conforme |
Eau | Max. 5,0 % |
Cendres sulfuriques | Max. 0,20 % |
Absorptivité (256,6 nm) | Conforme |
Contrôle par CCM | Conforme |