Imprimer
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS) ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B21927.03 B21927.06 B21927.14
B21927.03EA 64.1 EUR
B21927.03 B21927.06 B21927.14
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS) ≥98%
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS)
Purity: 98+% CAS No.: 75621-03-3 Molecular Formula: C32H58N2O7S Formula Weight: 614.88 Melting Point: 156-158° dec. MDL No.: MFCD00012116
Formule: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012116
Numéro CAS: 75621-03-3
Indice Merck: 13,02052