Imprimer
Caféine, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,7-Dihydro-1,3,7-triméthyl-1H-purine-2,6-dione
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
41019-5G 41019-1G
41019-5GEA 67.3 EUR
41019-5G 41019-1G
Caféine, Supelco®
Caféine
Formule: C₈H₁₀N₄O₂
Point de fusion: 235…239 °C
Densité: 1,23 g/cm³ (19 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005758
Numéro CAS: 58-08-2
EINECS: 200-362-1
Indice Merck: 13,01636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01f32f2961a9624593ad2208ea5ec8df149b7831&vid=6e01f5468289365f67995e462a55d79debd3e6b3&prid=web&clid=SAPDAM