N,N-Diméthyl p-phénylènediammonium sulfate 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Sulfate de N,N-diméthylbenzène-1,4-diammonium
Formule:
C₈H₁₄N₂O₄S Point de fusion: 234…236 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00012992 Numéro CAS: 536-47-0 EINECS: 208-636-2 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to grey to brown Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |