Imprimer
N,N-Diméthyl p-phénylènediammonium sulfate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sulfate de N,N-diméthylbenzène-1,4-diammonium
A14175.14 A14175.22 A14175.36
A14175.14EA 84.7 EUR
A14175.14 A14175.22 A14175.36
N,N-Diméthyl p-phénylènediammonium sulfate 98%
N,N-Diméthyl p-phénylènediammonium sulfate
Purity: 98% CAS No.: 536-47-0 Molecular Formula: C8H12N2.H2SO4 Formula Weight: 234.28 Odour: Odourless Melting Point: 200-205° dec. Beilstein Reference: 4612278 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00012992
Formule: C₈H₁₄N₂O₄S
Point de fusion: 200…205 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012992
Numéro CAS: 536-47-0
EINECS: 208-636-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II