N,N-Diéthyl p-phénylènediammonium sulfate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Sulfate de N,N-diéthylbenzène-1,4-diammonium
Purity: 97%
CAS No.: 6283-63-2
Molecular Formula: C10H16N2.H2SO4
Formula Weight: 262.33
Melting Point: 183-188°
Beilstein Reference: 4219768
Formule:
C₁₀H₁₈N₂O₄S Poids moléculaire: 262.33 g/mol Point d'ébullition: 274…275 °C (1013 hPa) Point de fusion: 183…188 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012993 Numéro CAS: 6283-63-2 EINECS: 228-500-6 |