4-Amino-N,N-diéthylaniline 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₀H₁₆N₂ Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa) Point de fusion: 23 °C Densité: 0,988 g/cm³ Point éclair: 139 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007861 Numéro CAS: 93-05-0 EINECS: 202-214-1 UN: 2923 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow-brown to dark brown to black Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |