N,N-Diméthyl m-phénylènediammonium dichlorure 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
N1,N1-Dimethylbenzene-1,3-diamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-1,3-phenylenediamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-m-phenylenediamine dihydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 3575-32-4
Molecular Formula: C8H12N2.2HCl
Formula Weight: 209.12
Melting Point: 216° dec.
Beilstein Reference: 3694384
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00012971
Formule:
C₈H₁₄Cl₂N₂ Poids moléculaire: 209.12 g/mol Point de fusion: 216 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012971 Numéro CAS: 3575-32-4 EINECS: 222-693-0 UN: 2811 ADR: 6.1 III |