Imprimer
Cuivre (II) éthylènediamine complexe 1 M dans l'eau
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Bis(éthylènediamine)cuivre dihydroxyde, Cuivre (II) éthylènediamine complexe
258550010 258550025
ACRO258550010EA 198 EUR
ACRO258550010 ACRO258550025
Cuivre (II) éthylènediamine complexe 1 M dans l'eau
Cuivre (II) éthylènediamine
Formule: Cu(H₂NCH₂CH₂NH₂)₂(OH)₂
Poids moléculaire: 217.76 g/mol
Densité: 1.1 g/cm³
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274628
Numéro CAS: 14552-35-3
UN: 1761
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark blue Solution
Solubility (1.3 g cellulose + 25ml water + 25ml CED complex): clear
Ratio (Ethylenediamine to copper) 1.90:1 to 2.10:1
Strength 0.98 to 1.02 M (Copper molarity)