Imprimer
4-(Méthylsulfonyl)benzyle bromure tech.
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): α-Bromo-4-(méthylsulfonyl)toluène
357580025 357580100
ACRO357580025EA 137 EUR
ACRO357580025 ACRO357580100
4-(Méthylsulfonyl)benzyle bromure tech.
4-(Méthylsulfonyl)benzyle bromure
Formule: C₈H₉BrO₂S
Point de fusion: 82…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00185849
Numéro CAS: 53606-06-7
UN: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥60 %