β-D-Glucopyrannoside de 4-nitrophényle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98+%
CAS No.: 2492-87-7
Molecular Formula: C12H15NO8
Formula Weight: 301.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 166-167°
Beilstein Reference: 92211
Optical Rotation: -103° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00006593
Formule:
C₁₂H₁₅NO₈ Point de fusion: 166…167 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00006593 Numéro CAS: 2492-87-7 EINECS: 219-661-3 |