Imprimer
2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-p-cresol) 99+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,2'-Methylenebis(4-methyl-6-tert-butylphenol), 2,2-Methylenebis(6-tert-butyl-p-cresol), Bis(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylphenyl)methane, 2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-4-methylphenol), 3,3'-Di-tert-butyl-2,2'-dihydroxy-5,5'-dimethyldiphenylmethane
OR75243-500G OR75243-2.5KG
APOSOR75243-500GEA 89 EUR
APOSOR75243-500G APOSOR75243-2.5KG
2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-p-cresol) 99+%
2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-p-cresol)
Formule: C₂₃H₃₂O₂
Poids moléculaire: 340.51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043641
Numéro CAS: 119-47-1