Imprimer
Incubateurs Heratherm™ CO₂
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ECS750 ECG750
390-1716EA 24690 EUR
390-1716 390-1717
Incubateurs Heratherm™ CO₂
Incubateurs Incubateurs CO₂
Les incubateurs Heratherm™ CO₂ offrent un contrôle environnemental exceptionnel dans une chambre facile à programmer et à utiliser.
  • Réduisez votre empreinte environnementale tout en obtenant des résultats exceptionnels grâce aux incubateurs Heratherm CO₂ à faible consommation d'eau et d'énergie et à la technologie Peltier
  • Système d'humidification économe en eau avec réservoir d'eau intégré et connexion d'eau propre en option
  • La technologie Peltier assure la stabilité et l'uniformité de la température tout en réduisant la consommation d'énergie par rapport
En savoir plus