Imprimer
Chambres atmosphériques Heratherm™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ESS750 ESG750
390-1712EA 21830 EUR
390-1712 390-1713
Chambres atmosphériques Heratherm™
Chambres d'essai Chambres climatiques
Les chambres atmosphériques Heratherm™ offrent un contrôle environnemental exceptionnel dans une chambre facile à programmer et à utiliser.
  • Réduisez votre empreinte environnementale tout en obtenant des résultats exceptionnels grâce aux chambres atmosphériques Heratherm à faible consommation d'eau et d'énergie et à la technologie Peltier
  • Système d'humidification économe en eau avec réservoir d'eau intégré et connexion d'eau propre en option
  • La technologie Peltier assure la stabilité et l'uniformité de la température tout en réduisant la consommation d'énergie par rapport aux compresseurs traditionnels
  • L'éclairage vertical LED à faible consommation d'énergie comprend une lumière UV et un spectre lumineux programmable ainsi que des cycles jour/nuit
  • Différents modèles disponibles offrant divers climats contrôlés, y compris l'humidité, la température, la lumière et la lumière UV pour les tests, et l'incubation au CO₂*
  • Fonctions de sécurité : alarme de surchauffe et fonctions d'arrêt, alarmes de porte, programmation de protocoles restreints, diverses alertes et verrouillage manuel/automatique de la porte.
  • Caractéristiques de facilité d'utilisation, notamment des ports d'accès doubles pour une flexibilité maximale et des coins arrondis pour un nettoyage facile
D'apparence élégante, ces chambres allient esthétique et contrôles environnementaux précis à une technologie de pointe. Les chambres atmosphériques Thermo Scientific™ Heratherm™ offrent des performances fiables et constantes, soutenues par la capture et la validation des données pour 21 CFR Partie 11. Ils sont excellents pour une utilisation dans des environnements contrôlés avec des configurations flexibles pour répondre aux exigences des flux de travail universitaires et industriels.
Certifications: UL
Informations de commande: Accessoires à commander séparément.
Informations de livraison: La livraison sur site est recommandée en raison de la taille de l'article.