Imprimer
VWR® Mega Racks® Portoirs pour tubes de 28 à 32 mm
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
525-1619EA 64.9 EUR
525-1619 525-1620
VWR® Mega Racks® Portoirs pour tubes de 28 à 32 mm
Portoirs Tube Racks
Stockage de grande capacité pour les tubes de 50 ml.
  • Robuste et léger pour un transport facile et sûr des tubes
  • Placez différents groupes de tests dans un seul portoir et éliminez le besoin de plusieurs portoirs de tubes
  • Identification alphanumérique pour un repérage et une récupération rapides des tubes
  • Autoclavable
Ces méga porte-tubes robustes et légers sont parfaits pour les laboratoires à haut débit qui ont besoin de stocker des échantillons de grande taille. Ils vous permettent de placer différents groupes de tests dans un seul rack, ce qui élimine la nécessité de disposer de plusieurs racks à tubes. Ces portoirs sont également dotés d'une identification alphanumérique qui permet de localiser et de récupérer rapidement les tubes. Disponibles en différentes couleurs et tailles.