Imprimer
Étiquettes en PP résistantes aux produits chimiques B-7425J pour l'imprimante à jet d'encre BradyJet™ J7300
Fournisseur: Brady
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
176606 176635 176584 176613 176611 176585 176609 176633 176615 176607 176631 170479 176634 170463 176610 176614 176617 176616 170464 176618 176608 176636 170478
BRDY176606EA 139 EUR
BRDY176606 BRDY176635 BRDY176584 BRDY176613 BRDY176611 BRDY176585 BRDY176609 BRDY176633 BRDY176615 BRDY176607 BRDY176631 BRDY170479 BRDY176634 BRDY170463 BRDY176610 BRDY176614 BRDY176617 BRDY176616 BRDY170464 BRDY176618 BRDY176608 BRDY176636 BRDY170478
Étiquettes en PP résistantes aux produits chimiques B-7425J pour l'imprimante à jet d'encre BradyJet™ J7300
Étiquettes
Créez des étiquettes d'identification et de code-barres en couleur B-7425J qui résistent à l'azote liquide, aux conditions d'autoclave et aux produits chimiques agressifs. Pour une utilisation sur des surfaces lisses.
  • Les étiquettes résistent à des températures extrêmes de -80 à +70 °C
  • L'adhésif acrylique permanent adhère fermement aux surfaces lisses telles que le verre, le cuivre et l'acier inoxydable
  • Matériau en polypropylène réceptif aux jets d'encre
  • Conçues pour une utilisation en intérieur
  • Résistant à l'abrasion, aux basses températures, aux solvants et aux produits chimiques
  • Finition mate
Le matériau d'étiquette réceptif au jet d'encre est idéal pour l'identification en couleur en laboratoire sur les flacons, les tubes à centrifuger et les tubes à essai. La technologie LabelSense™ intégrée permet la communication entre la cartouche et l'imprimante pour des changements rapides, une configuration automatique des étiquettes et une interaction logicielle transparente.
À utiliser avec l'imprimante d'étiquettes couleur BradyJet™ J7300. Des cartouches d'encre sont nécessaires pour imprimer sur ce matériau ; utilisez les références P-CMY-1 et P-K-1.
Certifications: Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU et 2015/863.