Imprimer
Kit de mélange qPCR Master
Marques : STEMCELL Technologies
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
07516 07517
STMC07516EA 196 EUR
STMC07516 STMC07517
Kit de mélange qPCR Master
Réactifs pour acides nucléiques qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
Pour les essais à base de sondes et les réseaux.
  • Efficace, sensible et reproductible
  • Performances optimales lors de l'utilisation de conditions de cyclage standard ou rapides
  • Idéal pour les applications à haut débit et les expériences de nuit
  • Compatible avec divers instruments de qPCR en temps réel
Le qPCR Master Mix est une solution concentrée 2X optimisée pour la réaction en chaîne par polymérase quantitative en temps réel (qPCR) basée sur les sondes TaqMan®. Il est destiné à être utilisé en combinaison avec des amorces spécifiques de gènes (pour amplifier l'ADNc cible) et des sondes marquées au fluorogène qui utilisent l'activité nucléasique 5' de l'ADN polymérase Taq pour produire un signal fluorescent. Le taux d'accumulation du signal fluorescent est utilisé pour quantifier l'ADNc, et donc pour déterminer la quantité d'ARNm présente dans l'échantillon original. Le mélange maître qPCR comprend une ADN polymérase Hot Start, des dNTP, du MgCl₂, des amplificateurs et des stabilisateurs. Le kit de mélange principal qPCR comprend également le colorant de référence ROX en tant que composant séparé, ce qui le rend compatible avec les systèmes qPCR dépendants et indépendants du colorant de référence.
Attention: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').