Kit ArciTect™ T7 Endonucléase I
Marques : STEMCELL TechnologiesTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Pour l'estimation de l'efficacité de l'édition du génome par CRISPR-Cas9.
ArciTect™ T7 Endonucléase I est l'enzyme privilégiée pour la détection de l'édition du génome telle que les insertions ou les délétions (INDEL) générées par CRISPR-Cas9. Le kit ArciTect™ T7 Endonucléase I est composé d'ArciTect™ T7 Endonucléase I et du tampon ArciTect™ T7 Endonucléase I (10X), qui ont été testés et validés pour une utilisation avec le système d'édition du génome ArciTect™ CRISPR-Cas9. ArciTect™ T7 Endonucléase I reconnaît et clive l'ADN mal apparié, les structures d'ADN cruciformes, les structures ou jonctions de Holliday, l'ADN hétéroduplex et, moins efficacement, l'ADN double brin entaillé. L'efficacité du clivage étant proportionnelle au nombre d'INDELs créés au niveau d'une cible d'ADN spécifique, le kit ArciTect™ T7 Endonucléase I est utilisé pour estimer l'efficacité de l'édition de gènes de manière rapide et rentable.
Attention: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').