ArciTect™ crRNA
Marques : STEMCELL TechnologiesTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ARN CRISPR conçu sur mesure pour la génération d'ARN guide dans l'édition du génome CRISPR-Cas9.
ArciTect™ crRNA est un ARN CRISPR personnalisé (crRNA), l'un des deux composants ARN synthétiques nécessaires à la fabrication d'un modèle d'ARN guide (gRNA) pour l'édition du génome CRISPR-Cas9. ArciTect™ crRNA contient une séquence de 19 à 21 bases spécifiée par l'utilisateur, complémentaire à l'emplacement génomique à cliver, et une séquence de liaison complémentaire à ArciTect™ tracrRNA (n° de catalogue STMC76016), permettant la formation rapide et efficace d'un duplex d'ARNg. L'ARNrc ArciTect™ doit être conçu de manière à se trouver directement en amont d'un site de motif adjacent au protospacer (PAM) (NGG). Il contient des modifications 2'-O-méthyl et phosphorothioate aux deux premiers résidus 5' et 3' terminaux pour une stabilité et une efficacité d'édition optimales.
Attention: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').