Imprimer
Gants pour temps froid Showa 406
Fournisseur: Showa
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
406-10/XXL 406-9/XL 406-7/M 406-8/L
BEST406-10/XXLEA 1460 EUR
BEST406-10/XXL BEST406-9/XL BEST406-7/M BEST406-8/L
Gants pour temps froid Showa 406
Gants
Conçus pour protéger les mains des liquides et des températures glaciales, les gants en latex de caoutchouc naturel hydrofuges Showa 406 permettent un confort optimal lors du travail dans des conditions difficiles.
  • Résistant à l'eau et à l'abrasion
  • Visibilité accrue
  • Protège jusqu'à -30 °C
  • Respirant
  • Isolation thermique
L'isolation intelligente garde les mains au chaud et au sec tout en réduisant la transpiration à l'intérieur du gant, pour préserver l'adhérence et la tactilité. Même lorsqu'il est mouillé, la surface rugueuse du gant permet un meilleur contrôle et le matériau flexible permet une liberté de mouvement.
Certifications: Cat II. EN 388:2016+A1:2018, 2131X. EN 407:2020, X2XXXX. EN 511:2006 010.
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt: Les gants sont emballés par 5 paires par sac en polyéthylène, 12 sacs en polyéthylène par carton (60 paires au total par carton).
Attention:
Commander maintenant