Imprimer
Gants résistants aux coupures Showa DURACoil 386
Fournisseur: Showa
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
386-10/XXL 386-6/S 386-7/M 386-8/L 386-9/XL
BEST386-10/XXLEA 192 EUR
BEST386-10/XXL BEST386-6/S BEST386-7/M BEST386-8/L BEST386-9/XL
Gants résistants aux coupures Showa DURACoil 386
Gants
Ne faites pas de compromis sur la flexibilité lorsque vous recherchez des gants très résistants aux coupures.
  • Résistant aux coupures, à l'abrasion et à l'huile
  • Ajustable
  • Lavable en machine
  • Extra adhérent
  • Flexible et respirant
  • Dextérité accrue
  • Tricoté sans couture
Le DURACoil 386 utilise une doublure renforcée en HPPE avancée pour offrir une résistance aux coupures et à l'abrasion, sans sacrifier la dextérité. Le revêtement microporeux disperse l'huile pour augmenter l'adhérence. Même pour les tâches à plus petite échelle, comme l'assemblage de composants, le 386 permet une gamme complète de mouvements et de contrôle.
Certifications: Cat II. EN 388:2016+A1:2018, 4X42C.
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt: Les gants sont emballés par 10 paires par sac en polyéthylène, 12 sacs en polyéthylène par carton (120 paires au total par carton).
Attention:
Commander maintenant