Imprimer
Gants résistants aux coupures Showa 234, trempés dans de la mousse de nitrile
Fournisseur: Showa
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
234-10/XXL 234-6/S 234-7/M 234-8/L 234-9/XL
BEST234-10/XXLEA 219 EUR
BEST234-10/XXL BEST234-6/S BEST234-7/M BEST234-8/L BEST234-9/XL
Gants résistants aux coupures Showa 234, trempés dans de la mousse de nitrile
Gants
Conçus pour une utilisation dans les applications de « main de couteau » dans la transformation des aliments.
  • Résistant aux coupures et à l'abrasion
  • Flexible et respirant
  • Léger et dextérité accrue
  • Lavable en machine
  • Tricoté sans couture
  • Résistant à la chaleur et aux hydrocarbures
  • Ajustable
Ce gant de protection flexible contre les coupures combine de la mousse de nitrile avec une doublure renforcée en HPPE pour offrir une excellente résistance aux coupures. Un revêtement en mousse de nitrile protège contre les huiles, les hydrocarbures, la graisse et les abrasions, tout en offrant une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches. Les propriétés rafraîchissantes du HPPE et une conception respirante réduisent la transpiration pour garder les mains au sec.
Certifications: Cat II. EN 388:2016+A1:2018, 4X42D. EN 407:2020, X1XXXX. Approuvé pour contact alimentaire
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt: Les gants sont emballés par 12 paires par sac en polyéthylène, 6 sacs en polyéthylène par carton (72 paires au total par carton).
Attention:
Commander maintenant