Imprimer
Viscosimètres Ubbelohde (DIN), avec capteurs TC
Fournisseur: SI Analytics
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
285423505 285423485
SCOI285423505EA 1910 EUR
SCOI285423505 SCOI285423485
Viscosimètres Ubbelohde (DIN), avec capteurs TC
Viscosimètres Rhéomètres capillaires
Viscosimètre capillaire Ubbelohde en verre avec capteurs TC.
  • Pour utilisation avec les appareils AVS® équipés pour la détection thermoélectrique, par exemple ViscoPump III (TC), VZ 8562 pour la détection thermoélectrique.
  • Aucun support de mesure de la série AVS®/S n'est nécessaire
Certifications: Conformément à la norme DIN 53000-1, caractéristiques conformes à la norme DIN 51562-1 et ISO 3105.