Imprimer
Kaolin blanc, GPR RECTAPUR®, lavé
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): China Clay, Hydrated aluminum silicate, Clay
24928.290EA 48.7 EUR
24928.290 24928.321
Kaolin blanc, GPR RECTAPUR®, lavé
Kaolin blanc
Formule: Al₂SiO₇·2H₂O
Poids moléculaire: 258.16 g/mol
Point de fusion: 1760 °C
Densité: 0.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062311
Numéro CAS: 1332-58-7
EINECS: 310-194-1
Indice Merck: 13,05300
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Passes Test
Substances soluble in HCl max. 1.0%
Pb (Lead) max. 0.001%
Loss on ignition (600°C) max. 15.0%
Water max. 1.5%