Imprimer
3'-O-Azidométhyl-dCTP
Marques : AAT BIOQUEST
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
17222 17223
AATB17222EA 673 EUR
AATB17222 AATB17223
3'-O-Azidométhyl-dCTP
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
Le 3'-O-Azidométhyl-dCTP est l'un des quatre dNTP essentiels (A, C, G, T) qui peuvent être utilisés pour le séquençage de l'ADN par synthèse (SBS).
  • Hautement purifié
Le séquençage de l'ADN est un outil fondamental dans la recherche biologique et médicale (notamment pour la médecine personnalisée).
Attention: Réservé à la recherche.