Imprimer
ReadiUse™ ddNTP Terminator Mix *10 mM*
Marques : AAT BIOQUEST
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
17205 17206
AATB17205EA 283 EUR
AATB17205 AATB17206
ReadiUse™ ddNTP Terminator Mix *10 mM*
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
Le mélange ReadiUse™ ddNTP Terminator Mix se compose de 4 2',3'-ddNTP équimolaires, notamment ddATP, ddGTP, ddTTP et ddCTP.
  • Tous les 2',3'-ddNTPs sont hautement purifiés.
Ils sont fournis en solution de 10 mM et peuvent être facilement ajoutés à une solution de séquençage ou à d'autres échantillons biologiques.
Attention: Réservé à la recherche.