Cyanine-3- dUTP [Cy3-dUTP] *1 mM dans le tampon TE (pH 7,5)*
Marques : AAT BIOQUESTTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Ce conjugué Cy3-dUTP peut être utilisé comme couleur de fluorescence rouge avec le jeu de filtres Spectrum Orange™ (Spectrum Orange™ est la marque déposée de Vysis).
- Fonctionnellement équivalent à Cyanine 3-dUTP (Perkin Elmer's NEL578001EA)
Les désoxyuridine 5'-triphosphates modifiés par des colorants sont l'une des méthodes les plus courantes pour produire de l'ADN marqué par des colorants via méthodes conventionnelles d'incorporation enzymatique telles que la transcription inverse, la pseudo-traduction, le marquage par amorces aléatoires , ou la PCR.
Attention: Réservé à la recherche.