Imprimer
dATP *100 mM PCR Grade*
Marques : AAT BIOQUEST
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
17250 17251
AATB17250EA 138 EUR
AATB17250 AATB17251
dATP *100 mM PCR Grade*
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
La solution de sel de sodium de 2′-Désoxyadénosine 5′-triphosphate (dATP) est utilisée dans les réactions de synthèse de l'ADN telles que la PCR, le séquençage de l'ADN et les techniques de clonage moléculaire.
  • Hautement purifié
Le séquençage de l'ADN est un outil fondamental dans la recherche biologique et médicale (notamment pour la médecine personnalisée).
Attention: Réservé à la recherche.