Imprimer
3'-O-Azidométhyl-dUTP
Marques : AAT BIOQUEST
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
17228 17229
AATB17228EA 946 EUR
AATB17228 AATB17229
3'-O-Azidométhyl-dUTP
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
Le 3'-O-Azidométhyl-dUTP est un excellent élément constitutif des dNTP qui peut être utilisé pour développer des sondes de détection de l'ADN pour le séquençage de l'ADN par synthèse (SBS) et d'autres applications de biologie moléculaire.
  • Hautement purifié
Le séquençage de l'ADN est un outil fondamental dans la recherche biologique et médicale (notamment pour la médecine personnalisée).
Attention: Réservé à la recherche.