Imprimer

Anticorps Recombinant anti-ADAM9 de lapin [clone : DM192]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

A318517-100 A318517-500
ANTIA318517-100EA 640 EUR
ANTIA318517-100 ANTIA318517-500
Anticorps Recombinant anti-ADAM9 de lapin [clone : DM192]
Anticorps
Anticorps monoclonal de lapin recombinant [DM192] contre le ADAM9 pour ELISA et cytométrie de flux avec des échantillons humains.

  • Applications validées : ELISA, cytométrie de flux
  • Dilutions recommandées : ELISA : 1:5000 to 10000, cytométrie de flux : 1:100

Type : Primaire
Antigène : ADAM9
clonalité : Recombinant
Clone : DM192
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain
Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR