Imprimer
Anticorps Recombinant anti-ANGPTL3 de lapin [clone : DM205]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A318504-100 A318504-500
ANTIA318504-100EA 640 EUR
ANTIA318504-100 ANTIA318504-500
Anticorps Recombinant anti-ANGPTL3 de lapin [clone : DM205]
Anticorps
Anticorps monoclonal de lapin recombinant [DM205] contre le ANGPTL3 pour ELISA et cytométrie de flux avec des échantillons humains.
  • Applications validées : ELISA, cytométrie de flux
  • Dilutions recommandées : ELISA : 1:5000 to 10000, cytométrie de flux : 1:100
Type : Primaire
Antigène : ANGPTL3
clonalité : Recombinant
Clone : DM205
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain