Imprimer
Human Untagged LRRC15 Clone
Fournisseur: OriGene
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ORIGSC305914EA 1120 EUR
ORIGSC305914
Human Untagged LRRC15 Clone
Vecteurs, plasmides et librairies
LRRC15 (untagged)-Human leucine rich repeat containing 15 (LRRC15), transcript variant 2.
E. coli selection: Kanamycin (25 µg/ml)
Mammalian cell selection: Neomycin
Insert size: 1700 bp