Gants en nitrile pour salle blanche TouchNTuff® 93-300 sont confortables et robustes, garantissant une forte résistance aux éclaboussures de produits chimiques et une résistance aux perforations et aux déchirures.
- Formulation robuste en nitrile : Résistance à la perforation, à la déchirure et aux éclaboussures de produits chimiques
- Conception sans silicone : Protection améliorée du produit
- Compatibilité avec les salles blanches de classe 100 (ISO 5) : Propreté garantie
- Convient au double gantage
- Sans poudre, chloré
- Testé pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie
Ces gants en nitrile sont entièrement sans silicone, ce qui empêche le transfert potentiel de contaminants et préserve l'intégrité du produit.
Français Ils sont également conçus pour être compatibles avec les environnements de salle blanche de classe 100 (ISO 5), offrant une protection des mains fiable et adaptée à l'usage.
Recommandé pour le nettoyage et la préparation en salle blanche, le mélange et la composition de solides et de liquides, le nettoyage des déversements ou des fuites, le transfert de liquides et de solides, le chargement de centrifugeuses et de colonnes de chromatographie, l'assemblage de pièces, ainsi que le pesage et la distribution de matières premières solides et liquides.
Certifications: EN ISO 374-1:2016 (JKPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 455 (Part 2); Cat. III
Approuvé pour le contact alimentaire (FDA)
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt: 50 gants par sachet en polyéthylène scellé sous vide ; 2 sachets en polyéthylène par sachet principal ; 10 sachets principaux en polyéthylène par caisse doublée en polyéthylène.
Attention: