Imprimer
Gants, nitrile, sans poudre, Coverfeel Touch
Fournisseur: Medicom
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1140-C 1140-D 1140-E 1140-A 1140-B
HOPE1140-CEA 156 EUR
HOPE1140-C HOPE1140-D HOPE1140-E HOPE1140-A HOPE1140-B
Gants, nitrile, sans poudre, Coverfeel Touch
Gants
Gant Kolmi Coverfeel Touch Classe I - Équipement de protection individuelle, nitrile, sans poudre et bout des doigts texturé.
  • Sans accélérateur pour limiter les allergies de type IV
  • Gant ultra-confortable et enfilage plus rapide grâce à son revêtement interne en polymère
  • Grande élasticité et bonne dextérité
  • Texture antidérapante pour une excellente préhension et manipulation des objets
  • Fabriqué en France
Recommandé en milieu médical, industriel et agroalimentaire.
Certifications: EN ISO 374-1 Type B, ASTM D6978-05, EN ISO 374-5:2016.
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt:
Attention:
Commander maintenant